Läs mer
R&D Systems™ Human Cystatin B Quantikine ELISA Kit
Beskrivning
The Human Cystatin B Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Cystatin B/Stefin B in cell culture supernates (50 ul), serum (17 ul), edta plasma (17 ul), heparin plasma (17 ul), saliva (10 ul), urine (13 ul), human milk (10 ul).
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 0.16 - 10ng/mL |
| Analyskänslighet | 0.034ng/mL |
| Konjugera | HRP |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant, Human Milk, Plasma (EDTA, Heparin), Saliva, Serum, Urine |
| Specificitet | Natural and Recombinant Human Cystatin B |
| Tillräckligt för | 1 x 96-brunnsplatta |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 1476 |
| Provvolym | Cell Culture Supernates (50uL),Serum (17uL),EDTA Plasma (17uL),Heparin Plasma (17uL),Saliva (10uL),Urine (13uL),Human Milk (10uL) |
| Förvaringskrav | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Visa mer |