Läs mer
R&D Systems™ Human Cytokine A Premixed Magnetic Luminex™ Performance Assay
Produktkod. 30001671
Change view
Kvantitet:
10 Plex
11 Plex
12 Plex
13 Plex
14 Plex
15 Plex
16 Plex
17 Plex
18 Plex
19 Plex
2 Plex
20 Plex
21 Plex
22 Plex
3 Plex
4 Plex
5 Plex
6 Plex
7 Plex
8 Plex
9 Plex
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30001671 5 Plex
18422100 19 Plex
18491400 18 Plex
18481530 21 Plex
18462120 22 Plex
18452520 13 Plex
18431210 20 Plex
18482300 2 Plex
18451950 11 Plex
18432230 17 Plex
18482650 3 Plex
18442120 4 Plex
18482520 14 Plex
18482450 10 Plex
18442320 9 Plex
18401440 7 Plex
18492220 8 Plex
18481430 12 Plex
18451320 6 Plex
18481920 15 Plex
18482400 16 Plex
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Produktkod. 30001671 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer FCSTM0305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21100.00 SEK
    19955.25 SEK / Paket med 1
    Save 1144.75 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Magnetic bead-based multiplex assay for the Luminex™ platform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 Plex
Art Human
Bindande mål Multiplex Cytokine Assay Kits
För användning med (applikation) ELISA
Produktlinje R&D Systems
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.