Learn More
Human Cytokine A Premixed Magnetic Luminex™ Performance Assay, R&D Systems™
Product Code. 30001671
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 Plex
11 Plex
12 Plex
13 Plex
14 Plex
15 Plex
16 Plex
17 Plex
18 Plex
19 Plex
2 Plex
20 Plex
21 Plex
22 Plex
3 Plex
4 Plex
5 Plex
6 Plex
7 Plex
8 Plex
9 Plex
Unit Size:
1 set
Each
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30001671 5 Plex Each
18422100 19 Plex 1 set
18491400 18 Plex 1 set
18481530 21 Plex 1 set
18462120 22 Plex 1 set
18452520 13 Plex 1 set
18431210 20 Plex 1 set
18482300 2 Plex 1 set
18451950 11 Plex 1 set
18432230 17 Plex 1 set
18482650 3 Plex 1 set
18442120 4 Plex 1 set
18482520 14 Plex 1 set
18482450 10 Plex 1 set
18442320 9 Plex 1 set
18401440 7 Plex 1 set
18492220 8 Plex 1 set
18481430 12 Plex 1 set
18451320 6 Plex 1 set
18481920 15 Plex 1 set
18482400 16 Plex 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30001671 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. FCSTM0305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22627.01 SEK
    19955.25 SEK / Paket med 1
    Save 2671.76 SEK
    11% Av
 Restricted Item
Beräknad leverans: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Magnetic bead-based multiplex assay for the Luminex™ platform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Quantity 5 Plex
Species Human
Binding Target Multiplex Cytokine Assay Kits
For Use With (Application) ELISA
Product Line R&D Systems
Content And Storage Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.