Läs mer
Human DAZAP2 knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32157953 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32157953 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2588381Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Human DAZAP2 knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: DAZAP2 knockout HEK-293T