Beskrivning
DDX17 KO-cellinje finns att beställa. KO validerad av Next Generation Sequencing, Western blot. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9 X = 1 bp insättning. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/flaska. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/flaska.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 000 000 celler |
| Regulatorisk status | RUO |