Läs mer
Gibco™ Human dendritiska cell cytokinpaket, PeproTech®
Produktkod. 17813703
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. Kvantitet
17813703 1 Kit
1 options
Produktkod. 17813703 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer HDC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Human Dendritic Cell Cytokine Package innehåller nyckelkomponenterna som krävs för odling av humana dendritiska celler.
IL-4 är ett pleiotropt cytokin som reglerar olika T- och B-cellsvar inklusive cellproliferation, överlevnad och genuttryck. Producerad av mastceller, T-celler och benmärgsstromaceller, reglerar IL-4 differentieringen av naiva CD4+ T-celler till hjälpar-Th2-celler.
GM-CSF är en hematopoetisk tillväxtfaktor som stimulerar utvecklingen av neutrofiler och makrofager och främjar proliferation och utveckling av tidiga erytroida megakaryocytiska och eosinofila progenitorceller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Funktionell analys
Produkttyp Dendritiska cellcytokinpaketet
Kvantitet 1 Kit
Innehåll och lagring 100μ g Human IL-4 (kat. nr. 200-04-100 UG), 100μ g Human GM-CSF (kat. nr. 300-03-100 UG)
Art Människa