Läs mer
Human DENND5A knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32154564 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32154564 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2583921Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Human DENND5A knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: DENND5A knockout HeLa