Läs mer
R&D Systems™ Human Desert Hedgehog/Dhh (NP_066382.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18472430
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18472430 10 μg
1 options
Produktkod. 18472430 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3260.00 SEK
    3080.70 SEK / 10µg
    Save 179.30 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen Desert Hedgehog/Dhh
Tillträdesnummer NP_066382.1
Gen-ID (Entrez) 50846
Gene Alias desert hedgehog, desert hedgehog (Drosophila) homolog, desert hedgehog homolog, desert hedgehog protein, DHH, HHG-3MGC35145
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg