Läs mer
Human DGUOK (dGK) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32143688 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32143688 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2588431Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Human DGUOK (dGK) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: DGUOK (dGK) knockout HEK-293T