Läs mer
Human DHX58 (RLR) knockout A549 cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32141680 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32141680 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2579211Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Human DHX58 (RLR) knockout A549 cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: DHX58 (RLR) knockout A549