Läs mer
Human DNAJB4 knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32141326 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32141326 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2631721Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Human DNAJB4 knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: DNAJB4 knockout HeLa