Läs mer
Invitrogen™ Human DOK1 Synthetic Peptide
Produktkod. 15206479
Change view
Kvantitet:
50 μg
Förpackningsstorlek:
50µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15206479 50 μg 50µg
1 options
Produktkod. 15206479 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PEP0257
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Synthetic Peptide
DOK1 Synthetic Peptide, PEP-0257, from Invitrogen.
DOK1 (P62dok, Docking protein 1) is believed to be a mainly cytoplasmic adaptor protein which down-regulates mitogen-activated protein kinase activation, inhibits cell proliferation and transformation, and promotes cell spreading and cell migration. DOK1 is a major substrate for many tyrosine kinases including c-kit, v-abl, vFPS, EGF, and PDGF. Upon phosphorylation by kinases, DOK1 forms a complex with ras GTPase-activating protein. Phosphorylation on tyrosine residues by the insulin receptor kinase results in the negative regulation of the insulin signaling pathway. DOK1 contains a putative pleckstrin homology domain at the amino terminus and ten PXXP SH3 recognition motifs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen-ID (Entrez) 1796
Art Human
Reningsmetod purified
Tillträdesnummer Q99704
Vanligt namn Human DOK1
Koncentration 200 μg/mL
Innehåll och lagring -20°C
Beskrivning Synthetic Peptide
Formatera Liquid
Formulering PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
För användning med (applikation) Blocking Assay, Control
Gensymbol DOK1
Frystorkat material No
Konserveringsmedel 0.02% sodium azide
Produkttyp Peptide
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO - research use only
Förvaringsbuffert PBS