Läs mer
Invitrogen™ Human Dopaminergic Neuron Immunocytokemi Kit
Produktkod. 15994194
Change view
Kvantitet:
40 reaktioner
Förpackningsstorlek:
40 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15994194 40 reaktioner 40 reaktioner
1 options
Produktkod. 15994194 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A29515
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Human Dopaminergic Neuron Immunocytochemistry Kit möjliggör optimal bildbaserad analys av tre nyckelmarkörer för neural differentiering: OTX2, FoxA2 och tyrosinhydroxylas (TH).
Detta högpresterande immuncytokemi (ICC) kit innehåller en komplett uppsättning primära och sekundära antikroppar, en nukleär DNA-färgning och förgjorda buffertar för ett optimerat färgningsexperiment.
Human Dopaminergic Neuron Immunocytochemistry Kit gör att du kan:
• Bekräfta uttryck av viktiga cellulära markörer med mycket specifika antikroppar
• Få mer information per prov genom att mäta mer än en markör åt gången
• Skapa vackra multiplexade bilder med minimal ansträngning
• Spara tid och undvik cellförlust genom att minimera onödiga tvättsteg i ditt färgningsprotokoll
• Bearbeta prover med tillförsikt med hjälp av en komplett och optimerad uppsättning
av ICC-reagenser Bekräfta uttryck av viktiga cellulära markörer
Antikropparna som ingår i kitet har noggrant utvalts och validerats för hög prestanda i ICC-analysen av golvplattans stamceller och dopaminerga neuroner. OTX2 och FoxA2 är kritiska nukleära markörer medan TH är en viktig cytoplasmatisk markör.
Få mer information per prov
Antikroppskombinationerna i kitet har utformats för att möjliggöra specifik och samtidig bedömning av två markörer åt gången (t.ex. OTX2 och FoxA2 och FoxA2 och TH) tillsammans med nukleär DNA-färgning för att spara tid och värdefullt prov.
Generera vackra multiplexade bilder
Drivs av den överlägsna prestandan hos ljusa, fotostabila Alexa Fluor™ färgämnen, möjliggör detta kit förvärv av vackra multiplexade bilder av centrala neurala differentieringsmarkörer med hjälp av allmänt tillgängliga blå, gröna och orange/röda filteruppsättningar.
Minimera onödiga tvättsteg Den strömlinjeformade
metoden som rekommenderas för detta kit eliminerar onödiga tvättsteg som finns i standard ICC-protokoll, vilket hjälper till att spara tid och minska sannolikheten för cellförlust under färgningsprotokollet. De enda tvättarna som krävs är efter inkubation med primära och sekundära antikroppar.
Bearbeta prover med tillförsikt
En optimerad uppsättning förgjorda fixerings-, permeabiliserings-, blockerings- och tvättbuffertar gör att du kan fokusera på att svara på vetenskapliga frågor istället för att lägga tid på att förbereda reagenser och bestämma kompatibilitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 40 reaktioner
Innehåll och lagring
  • 10μ L av get Anti-Human OT x 2 (2000 X)
  • 10μ L av Mouse Anti-Human FoxA2 (1000 X)
  • 10μ L av kanin Anti-Human Tyrosine Hydroxylas (1000 X)
  • 20μ L av Alexa Fluor 488 Åsna Anti-get IgG (250 X)
    • 20μ L av Alexa Fluor 488 Åsna Anti-Kanin IgG (250 X)
    • 20μ L av Alexa Fluor 555 Donkey Anti-Mouse (250 X)
    • 20μ L av Alexa Fluor 594 Donkey Anti-Mouse (250 X)
    • 1 flaska av NucBlue Fast cell ReadyProbes Reagens (1 X)
    • 10 ml fixativ lösning (1 x)
    • 10 ml permeabiliseringslösning (1 x)
    • 20 ml blockeringslösning (1 x)
    • 20 ml tvättbuffert (10 X)
      Förvara vid -20 C °till +4 °C
Frakt skick Torr is
Produkttyp Immuncytokemi-kit