Läs mer
Human DYNLT3 knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32143019 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32143019 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2631771Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Human DYNLT3 knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: DYNLT3 knockout HeLa