Läs mer
Invitrogen™ Human DYRK2 Synthetic Peptide
Produktkod. 15265239
Change view
Kvantitet:
50 μg
Förpackningsstorlek:
50µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15265239 50 μg 50µg
1 options
Produktkod. 15265239 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PEP1239
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Synthetic Peptide
DYRK2 Synthetic Peptide, PEP-1239, from Invitrogen.
DYRK2 (also known as dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 2) belongs to a family of protein kinases whose members are presumed to be involved in cellular growth and/or development and is defined by structural similarity of their kinase domains and their capability to autophosphorylate on tyrosine residues. DYRK2 expressed in E. coli demonstrated tyrosine autophosphorylation and catalyzed phosphorylation of histones H3 and H2B in vitro. DYRK2 also regulates p53 to induce apoptosis in response to DNA damage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen-ID (Entrez) 8445
Art Human
Reningsmetod purified
Tillträdesnummer Q92630
Vanligt namn Human DYRK2
Koncentration 200 μg/mL
Innehåll och lagring -20°C
Beskrivning Synthetic Peptide
Formatera Liquid
Formulering PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
För användning med (applikation) Blocking Assay, Control
Gensymbol DYRK2
Frystorkat material No
Konserveringsmedel 0.02% sodium azide
Produkttyp Peptide
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO - research use only
Förvaringsbuffert PBS