Läs mer
Invitrogen™ Human E-Cadherin (CDH1) ELISA Utrustning
Beskrivning
E-Cadherin (epitelial cadherin) är ett klassiskt cadherin från superfamiljen cadherin (alciumberoende adhesionsprotein). Det kodade proteinet är ett kalciumberoende cell-celladhesionsglykoprotein som består av fem extracellulära cadherinupprepningar, en transmembranregion och en mycket konserverad cytoplasmatisk svans. Mutationer i denna gen är korrelerade med mag-, bröst-, kolorektal-, sköldkörtel- och äggstockscancer. Förlust av funktion tros bidra till progression i cancer genom att öka proliferation, invasion och/eller metastaser. Ektodomänen av detta protein förmedlar bakteriell vidhäftning till däggdjursceller och den cytoplasmatiska domänen krävs för internalisering. Identifierade transkriptvarianter uppstår från mutation vid konsensussplitsningsställen. E-cadherin spelar en central roll i tillväxten och utvecklingen av celler genom att kontrollera vävnadsarkitekturen och underhålla vävnadsintegriteten. Hos människor kodas E-cadherin av CDH1-genen som finns på kromosom 16. Studier har visat att minskning och/eller förlust av E-cadherin-uttryck i karcinom korrelerar positivt med potentialen hos dessa tumörer för invasion och metastasering.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P12830 |
| Analysintervall | 0,16 till 10 ng/ml |
| Analyskänslighet | 0.1 ng/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 999 |
| Gensymbol | CDH1 |
| Interassay CV | <10% |
| Visa mer |