Läs mer
Invitrogen™ Human ECM-1 ELISA Utrustning
Produktkod. 17124919
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Produktkod. 17124919
Brand: Invitrogen™ EH165RBX5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Human ECM-1 kvantifierar human ECM-1 i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant human ECM-1.
ECM1, även kallat extracellulärt matrisprotein 1, är ett protein som spelar en betydande roll för att reglera extracellulär matrisorganisation och cellvidhäftning. Det uttrycks i olika vävnader, inklusive hud, lungor och lever, och är involverat i utvecklingen och progressionen av flera sjukdomar, inklusive cancer och dermatologiska sjukdomar. Proteinet interagerar med flera extracellulära matrisproteiner, såsom kollagen och fibronektin, och är involverat i regleringen av cellproliferation, migration och invasion. ECM1 är också involverad i endokondral benbildning, angiogenes och tumörbiologi. Det interagerar med olika extracellulära och strukturella proteiner, vilket bidrar till att upprätthålla hudens integritet och homeostas. Mutationer i denna gen är associerade med lipoidproteinosstörning (även känd som hyalinosis cutis et mucosae eller Urbach-Wiethe-sjukdomen) som kännetecknas av generaliserad förtjockning av hud, slemhinnor och vissa inälvor. Olika isoformer av ECM1 har beskrivits i alternativt splitsade transkriptvarianter. Sjukdomar associerade med ECM1 inkluderar Lipoid Proteinosis Of Urbach And Wiethe och Lichen Sclerosus Et Atrophicus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer AI663821; ECM1; extracellulärt matrisprotein 1; p85; RP11-54A4.6; Sekretorisk komponent p85; testikelvävnadsprotein Li 61; URBWD
Analysintervall 24 till 6 000 pg/ml
Analyskänslighet 24 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 1893
Gensymbol ECM1
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål ECM1
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter