Läs mer
Invitrogen™ Human ECM-1 ELISA Utrustning
Produktkod. p-7219346
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Produktkod. 17124919
Brand: Invitrogen™ EH165RBX5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
ELISA
Human ECM-1 kvantifierar human ECM-1 i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant human ECM-1.
ECM1, även kallat extracellulärt matrisprotein 1, är ett protein som spelar en betydande roll för att reglera extracellulär matrisorganisation och cellvidhäftning. Det uttrycks i olika vävnader, inklusive hud, lungor och lever, och är involverat i utvecklingen och progressionen av flera sjukdomar, inklusive cancer och dermatologiska sjukdomar. Proteinet interagerar med flera extracellulära matrisproteiner, såsom kollagen och fibronektin, och är involverat i regleringen av cellproliferation, migration och invasion. ECM1 är också involverad i endokondral benbildning, angiogenes och tumörbiologi. Det interagerar med olika extracellulära och strukturella proteiner, vilket bidrar till att upprätthålla hudens integritet och homeostas. Mutationer i denna gen är associerade med lipoidproteinosstörning (även känd som hyalinosis cutis et mucosae eller Urbach-Wiethe-sjukdomen) som kännetecknas av generaliserad förtjockning av hud, slemhinnor och vissa inälvor. Olika isoformer av ECM1 har beskrivits i alternativt splitsade transkriptvarianter. Sjukdomar associerade med ECM1 inkluderar Lipoid Proteinosis Of Urbach And Wiethe och Lichen Sclerosus Et Atrophicus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tillträdesnummer AI663821; ECM1; extracellulärt matrisprotein 1; p85; RP11-54A4.6; Sekretorisk komponent p85; testikelvävnadsprotein Li 61; URBWD
Analysintervall 24 till 6 000 pg/ml
Analyskänslighet 24 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 1893
Gensymbol ECM1
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål ECM1
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato