missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Gibco™ Human EGF-L7 Recombinant Protein, PeproTech®

Produktkod. p-7245795
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 μg
100 μg
2 μg
2 x 500 μg
250 μg
50 μg
500 μg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17810983

Brand: Gibco™ 10061100UG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Recombinant Protein

100-61-1MG will be provided as 2 x 500 μg (100-61-500UG). Recombinant Human EGF-L7 is a 27.4 kDa protein containing 251 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

Epidermal growth factor-like protein 7 (EGFL7), also known as VE-statin, MEGF7, Notch4-like protein or Zneu1, is a 29.6 kDa protein produced and secreted by endothelium. The protein is also expressed by some normal and malignant tissues. The main function of EGFL7 is to regulate angiogenesis and vasculogenesis. A high level of EFGL-7 can be found in tissues with active angiogenesis of a variety of disorders.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Tillträdesnummer Q9UHF1
För användning med (applikation) Functional Assay
Formulering protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 51162
Molekylvikt (g/mol) 27.4 kDa
Namn Human EGF-L7
Kvantitet 100 μg
Källa E. coli
Regulatorisk status RUO
Endotoxinkoncentration <1 EU/ μg
Gene Alias Cbl20; EGF like domain multiple 7; EGFL7; EGF-like domain 7; EGF-like domain-containing protein 7; EGF-like protein 7; EGF-like-domain, multiple 7; Epidermal growth factor-like protein 7; Estrogen-regulated protein CBL20 20.4 kD; Estrogen-regulated protein CBL20, 20.4 kD; Megf7; multiple EGF-like domain protein 7; multiple EGF-like domains protein 7; multiple epidermal growth factor-like domain protein 7; multiple epidermal growth factor-like domains protein 7; NEU1; NEU1 protein; NOTCH4-like protein; RP11-251M1.2; UNQ187/PRO1449; Vascular endothelial statin; vascular endothelial-statin; VE-STATIN; Zneμ1
Vanligt namn EGFL7
Gensymbol EGFL7
Konjugera Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Sekvens MYRPGRRVCA VRAHGDPVSE SFVQRVYQPF LTTCDGHRAC STYRTIYRTA YRRSPGLAPA RPRYACCPGW KRTSGLPGAC GAAICQPPCR NGGSCVQPGR CRCPAGWRGD TCQSDVDECS ARRGGCPQRC VNTAGSYWCQ CWEGHSLSAD GTLCVPKGGP PRVAPNPTGV DSAMKEEVQR LQSRVDLLEE KLQLVLAPLH SLASQALEHG LPDPGSLLVH SFQQLGRIDS LSEQISFLEE QLGSCSCKKD S
Innehåll och lagring -20°C
Uttryckssystem E. coli
Form Lyophilized
Renhet eller kvalitetsklass ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.