Läs mer
Human EIF1 knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32156852 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32156852 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2631811Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Human EIF1 knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: EIF1 knockout HEK-293T