Läs mer
Human EIF2D knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32142199 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32142199 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2588561Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Human EIF2D knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: EIF2D knockout HEK-293T