Läs mer
Human ELOF1 knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32156155 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32156155 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2631861Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Human ELOF1 knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: ELOF1 knockout HEK-293T