Läs mer
Human EMC2 (TTC35) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32153694 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32153694 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2631871Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Human EMC2 (TTC35) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: EMC2 (TTC35) knockout HeLa