missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Human EN-RAGE/S100A12 Biotinylated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18063012
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18063012 50 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18063012 Leverantör R&D Systems Leverantörsnummer BAF1052

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Goat Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

EN-RAGE/S100A12 Polyclonal specifically detects EN-RAGE/S100A12 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen EN-RAGE/S100A12
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Klassificering Polyclonal
Koncentration LYOPH
Konjugera Biotin
Utspädning Western Blot 0.1 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL
Genaccessionsnr. P80511
Gene Alias CAAF1, CAAF1Neutrophil S100 protein, CAAFI, CAGC, CAGCS100, CAGCS100 calcium binding protein A12 (calgranulin C), Calcium-binding protein in amniotic fluid 1, Calgranulin C, Calgranulin-C, CGRPEN-RAGE, ENRAGE, Extracellular newly identified RAGE-binding protein, MRP6, p6calgranulin C, protein S100-A12, S100 calcium binding protein A12, S100 calcium-binding protein A12, S100 calcium-binding protein A12 (calgranulin C), S100A12
Gensymboler S100A12
Värd art Goat
Immunogen E. coli-derived recombinant human EN-RAGE/S100A12 Met1-Glu92 Accession # P80511
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6283
Testspecificitet Detects EN-RAGE/S100A12 in Western blots.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Målarter Human
Innehåll och lagring Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.