Läs mer
Invitrogen™ Human EN-RAGE/S100A12 ELISA Utrustning
Produktkod. 17184919
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Produktkod. 17184919
Brand: Invitrogen™ EH170RBX5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Human EN-RAGE/S100A12 kvantifierar human EN-RAGE/S100A12 i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant human EN-RAGE/S100A12.
S100A12 är en medlem av S100-familjen av proteiner som innehåller 2 EF-hand kalciumbindande motiv. S100-proteiner är lokaliserade i cytoplasman och/eller kärnan i ett brett spektrum av celler och involverade i regleringen av ett antal cellulära processer såsom cellcykelprogression och differentiering. S100A12 föreslås vara involverad i specifika kalciumberoende signaltransduktionsvägar och dess reglerande effekt på cytoskelettkomponenter kan modulera olika neutrofilaktiviteter. S100A12 är också en ligand för RAGE. Interaktion med RAGE på mononukleära fagocyter, lymfocyter och endotel utlöser cellulär aktivering. Nukleär faktor kappa B, en nyckeltranskriptionsfaktor för inflammatoriska händelser, aktiveras av S100A12/RAGE. S100A12 har också visat sig ha antimikrobiella egenskaper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer CAAF1; CAGC; kalcitermin; kalciumbindande protein i fostervatten 1; calgranulin C; calgranulin-C; CGRP; EN RAGE; GÖRA RASANDE; GÖRA RASANDE; Extracellulärt nyligen identifierat RAGE-bindande protein; Migrationshämmande faktorrelaterat protein 6; MRP6; MRP-6; Neutrofil S100-protein; p6; Protein S100 A12; Protein S100-A12; S100 kalciumbindande protein A12; S100 kalciumbindande protein A12; S100 kalciumbindande protein A12 (calgranulin C); S100A12
Analysintervall 0,82 till 200 ng/ml
Analyskänslighet 0.82 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 6283
Gensymbol S100A12
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål S100A12
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter