Läs mer
Proteintech™ Mänsklig ENO2 ELISA Utrustning
Produktkod. 16861466 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Målarter:
Människa
Produktkod. Målarter
16861466 Människa
1 options
Produktkod. 16861466 Leverantör Proteintech™ Leverantörsnummer KE0005096T
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
Fastfas sandwich ELISA används för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogen ENO2
  • Känner igen mänsklig ENO2
  • ENO2 (enolaser) är cytoplasmatiska glykolytiska enzymer som kan vara involverade i differentiering
    • Tre isoenzymer:
      • Alfa: uttrycks i de flesta vävnader
      • Beta: uttrycks i muskelvävnad
      • Gamma (ENO2): isoform neuronspecifikt enolas (NSE), en homodimer är lokaliserad i neuroner och neuroendokrina celler
        • Cancerdiagnostisk markör för hjärntumörer
        • Spelar roll i glykoloysrelaterad energiväg
        • Kan vara involverad i högre metabolisk aktivitet under dagen
Behandla:
  • Antikropp specifik för ENO2 förbelagd på mikrobrunnar
  • ENO2-protein i prover som fångats av den belagda antikroppen efter inkubation
  • Efter omfattande tvättning tillsätts ytterligare en antikropp specifik för ENO2 för att detektera infångat ENO2-protein
  • För signalutveckling tillsätts pepparrotsperoxidas (HRP)-konjugerad antikropp, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens
  • Lösning innehållande svavelsyra används för att stoppa färgutveckling och färgintensitet
    • Proportionell till mängden bundet protein, mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001966
Analysintervall 0,313 till 20 ng/ml
Analyskänslighet 0.11 ng/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Människa
Gen-ID (Entrez) 2026
Värd art Människa
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 3.5 hr.
UniProt ID P09104
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96TEST Human ENO2 ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine