Läs mer
R&D Systems™ Human Enolase 1/ENO1 (NP_001419.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18481900
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18481900 10 μg
1 options
Produktkod. 18481900 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3183
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3260.00 SEK
    3080.70 SEK / 10µg
    Save 179.30 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen ENO1P
Tillträdesnummer NP_001419.1
Gen-ID (Entrez) 2025
Gene Alias Alpha-enolase, ENO1, ENO1L1, ENO1P, enolase 1, (alpha) pseudogene 1, Enolase-alpha, HEL-S-17, MBP-1, MBPB1, MPB1, NNE, PPH, Tau-Crystallin
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg