Läs mer
Abcam Mänsklig ENPP2 (ATX) knockout HeLa-cellinje
Produktkod. 32157786 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 1 000 000 celler
Produktkod. Kvantitet
32157786 2 x 1 000 000 celler
1 options
Produktkod. 32157786 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2653772x1000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
ENPP2 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad av Western blot. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 29 bp deletion i exon 10 och 8 bp deletion i exon 10. För att beställa både knockout och wild-typ kontrollceller: välj 2 x 1000000 celler per ampull. För att ...
ENPP2 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad av Western blot. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 29 bp deletion i exon 10 och 8 bp deletion i exon 10. För att beställa både knockout och wild-typ kontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/ampull'.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 2 x 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO