missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Novus Biologicals™ Human ErbB2/Her2 Recombinant Protein

Produktkod. p-7112740 Handla allt Bio Techne Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 μg
50 μg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18242975

Brand: Novus Biologicals™ NBP25965310UG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: SDS-Page

A recombinant protein with a C-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 23-652 of Human ErbB2/Her2 The Recombinant Human ErbB2/Her2 Protein is derived from Baculovirus. The Recombinant Human ErbB2/Her2 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

För användning med (applikation) Bioactivity
Formulering In PBS (pH 7.4) containing 10% glycerol
Molekylvikt (g/mol) 70.4 kDa
Namn ERBB2 Recombinant Protein
Kvantitet 10 μg
Källa Baculovirus
Förvaringskrav Store at 4°C short term. Aliquot and store at −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles
Regulatorisk status RUO
Endotoxinkoncentration <1.0 EU per 1μg of protein (determined by LAL method)
Gene Alias CD340 antigen, CD340
Gensymbol ERBB2
Produkttyp Recombinant Protein
Konjugera Unconjugated
Korsreaktivitet Human
Rekombinant Recombinant
Renhet eller kvalitetsklass >85% by SDS-PAGE
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.