Läs mer
Abcam Människans ERGIC2 (PTX1) knockout HeLa-cellinje
Produktkod. 32156094 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 1 000 000 celler
Produktkod. Kvantitet
32156094 2 x 1 000 000 celler
1 options
Produktkod. 32156094 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2657452x1000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
ERGIC2 KO-cellinje finns att beställa. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 0 bp insättning i exon 2 och 1 bp deletion i exon 2 samt insättning av selektionskassetten i exon 2. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: sel...
ERGIC2 KO-cellinje finns att beställa. KO validerad. Fri vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnås genom att använda CRISPR/Cas9, 0 bp insättning i exon 2 och 1 bp deletion i exon 2 samt insättning av urvalskassetten i exon 2. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull'. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/ampull'.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 2 x 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO