Läs mer
Human ERGIC2 (PTX1) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32142697 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32142697 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2588621Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Human ERGIC2 (PTX1) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: ERGIC2 (PTX1) knockout HeLa