missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ Mänsklig ESAM ELISA Utrustning

Produktkod. 17144929
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17144929

Brand: Invitrogen™ EH176RBX5

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

ELISA

Humant ESAM kvantifierar humant ESAM i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant humant ESAM.

ESAM är ett 55 kDa membranprotein som består av 2 extracellulära Ig-domäner, en enkel transmembrandomän och en cytoplasmatisk domän med 120 aminosyror. ESAM är relaterat till medlemmar av familjen junctional adhesion molecule (JAM) och uttrycks på endotelceller och aktiverade blodplättar. ESAM vid endotelial tight junctions spelar en roll i regleringen av vaskulär permeabilitet, som svar på medel som VEGF eller extravaserande neutrofiler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Tillträdesnummer 2310008D05Rik; endotelcelladhesionsmolekyl; endotelcell-selektiv adhesionsmolekyl; endotelcellspecifik adhesionsmolekyl; ESAM; Esam1; HUEL (C4orfl)-interagerande protein; LP4791-protein; UNQ220/PRO246; W117m
Analysintervall 0,082 till 20 ng/ml
Analyskänslighet 0.08 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 90952
Gensymbol ESAM
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål ESAM
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.