missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ Mänsklig ESAM ELISA Utrustning
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Beskrivning
Humant ESAM kvantifierar humant ESAM i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant humant ESAM.
ESAM är ett 55 kDa membranprotein som består av 2 extracellulära Ig-domäner, en enkel transmembrandomän och en cytoplasmatisk domän med 120 aminosyror. ESAM är relaterat till medlemmar av familjen junctional adhesion molecule (JAM) och uttrycks på endotelceller och aktiverade blodplättar. ESAM vid endotelial tight junctions spelar en roll i regleringen av vaskulär permeabilitet, som svar på medel som VEGF eller extravaserande neutrofiler.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | 2310008D05Rik; endotelcelladhesionsmolekyl; endotelcell-selektiv adhesionsmolekyl; endotelcellspecifik adhesionsmolekyl; ESAM; Esam1; HUEL (C4orfl)-interagerande protein; LP4791-protein; UNQ220/PRO246; W117m |
| Analysintervall | 0,082 till 20 ng/ml |
| Analyskänslighet | 0.08 ng/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 90952 |
| Gensymbol | ESAM |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering