Läs mer
Novus Biologicals™ Human Esophagus Whole Tissue Lysate (Adult Whole Liver Cirrhosis)
Produktkod. 18292253 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18292253 1 mg
1 options
Produktkod. 18292253 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NB82059324
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7995.00 SEK
    7562.10 SEK / 1mg
    Save 432.90 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
The Human Esophagus Whole Tissue Lysate (Adult Whole Liver Cirrhosis) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Immunoprecipitation, Western Blot
Vävnad Digestive/Waste
Kvantitet 1 mg
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Total Protein - Liver Cirrhosis: Esophagus
Cellulär fraktion Whole
Vävnadsskick Liver Cirrhosis
Korsreaktivitet Human
Värd art Human
Koncentration 5 mg/mL
Produkttyp Human Esophagus Whole Tissue Lysate (Adult Liver Cirrhosis)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only