Beskrivning
TERT KO-cellinje finns att beställa. KO validerad av Next Generation Sequencing. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. 63 bp deletion (allel 1) och 1 bp insättning efter Lys168 (allel 2) av WT-proteinet Knockout. För att beställa både knockout- och vildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler per ampull. För att beställa endast knockoutceller: välj 1000000 celler/ampull.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 000 000 celler |
| Regulatorisk status | RUO |