Beskrivning
EXOC2 KO-cellinje finns att beställa. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnås genom att använda CRISPR/Cas9, 1 bp insättning i exon 3 och 2 bp insättning i exon 3. För att beställa både knockout och wild-typ kontrollceller: välj 2 x 1000000 Celler/ampul'. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 Celler/ampull'.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 2 x 1 000 000 celler |
| Regulatorisk status | RUO |