Läs mer
Novus Biologicals™ Human Eye Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Produktkod. 18299243 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. Kvantitet
18299243 0.1 mg
1 options
Produktkod. 18299243 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NB82060632
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12970.00 SEK
    12266.10 SEK / 0.1mg
    Save 703.90 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
The Human Eye Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot
Vävnad Visual
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Whole Eye
Cellulär fraktion Membrane
Vävnadsskick Normal
Korsreaktivitet Human
Värd art Human
Koncentration 2 mg/mL
Produkttyp Human Eye Membrane Tissue Lysate (Adult Normal)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only