Läs mer
R&D Systems™ Human FAAH (NP_001432.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18491590
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18491590 10 μg
1 options
Produktkod. 18491590 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3457
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3260.00 SEK
    3080.70 SEK / 10µg
    Save 179.30 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen FAAH
Tillträdesnummer NP_001432.2
Gen-ID (Entrez) 2166
Gene Alias Anandamide amidohydrolase 1, EC 3.5.1, EC 3.5.1.99, EC 3.5.1.n2, FAAH1, FAAH-1, fatty acid amide hydrolase, fatty-acid amide hydrolase 1, MGC102823, MGC138146, Oleamide hydrolase 1, PSAB
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg