Beskrivning
KE00263 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). FABP2 ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogent humant FABP2. En antikropp specifik för FABP2 har förbelagts på mikrobrunnarna. FABP2-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation. Efter omfattande tvättning tillsätts en annan antikropp specifik för FABP2 för att detektera det infångade FABP2-proteinet. För signalutveckling tillsätts pepparrotsperoxidas (HRP)-konjugerad antikropp, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens. En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
Specifikationer
Specifikationer
| Analyskänslighet | 3.8 pg/mL |
| Analysera | Smörgås |
| Provtyp | Cellkultursupernatant, Celllysater, Plasma, Serum |
| Tillräckligt för | 96 tester |
| För användning med (applikation) | Smörgås ELISA |
| Kvantitet | 1 x 96 brunnsplatta |
| Mål | Människa |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Human FABP2 ELISA Kit, 96 RXN
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P330-Skölj munnen.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine