Läs mer
Human FANCG knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32155946 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32155946 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2588701Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Human FANCG knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: FANCG knockout HEK-293T