Läs mer
Proteintech Human FAS/CD95 ELISA Utrustning
Produktkod. 17620117 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 96 brunnsplatta
Produktkod. Kvantitet
17620117 1 x 96 brunnsplatta
1 options
Produktkod. 17620117 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer KE0026196T
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay Kit
KE00261 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). FAS/CD95 ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogent FAS/CD95. Analysen känner igen humant FAS/CD95. En antikropp specifik för FAS/CD95 har förbelagts på mikrobrunnarna. FAS/CD95-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation. Efter omfattande tvättning tillsätts en annan antikropp av biotinylerad specifik för humant FAS/CD95 för att detektera det infångade humana FAS/CD95-proteinet. För signalutveckling tillsätts Streptavidin-HRP, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens. En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
Specifikationer
Analyskänslighet 0.6 pg/mL
Analysera Smörgås
Provtyp Cellkultursupernatant, Plasma, Serum
Tillräckligt för 96 tester
För användning med (applikation) Smörgås ELISA
Kvantitet 1 x 96 brunnsplatta
Mål Människa
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Human FAS/CD95 ELISA Kit, 96 RXN
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine