Läs mer
R&D Systems™ Human FAT10 (NP_006389.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18441310
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. 18441310
Brand: R&D Systems™ RDC3455
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen FAT10
Tillträdesnummer NP_006389.2
Gen-ID (Entrez) 10537
Gene Alias Diubiquitin, FAT10diubiquitin, GABBR1, UBD, UBD-3, ubiquitin D, Ubiquitin-like protein FAT10
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg