Läs mer
Human Fc epsilon RI alpha Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
1905.00 SEK - 4760.00 SEK
Specifikationer
Antigen Fc epsilon RI alpha
Klona 773735
Klassificering Monoclonal
Konjugera Unconjugated
Form Purified
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18750947
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
MAB66781-SP
25 μg
1905.00 SEK
25µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
18744597
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
MAB66781-100
100 μg
4760.00 SEK
100µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Fc epsilon RI alpha Monoclonal antibody specifically detects Fc epsilon RI alpha in Human samples. It is validated for nan
Specifikationer
Specifikationer
Fc epsilon RI alpha
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
IgG2b
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
773735
Unconjugated
Mouse
Human
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Fc epsilon RI alpha , Val26-Gln205, Accession # P12319
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer