Learn More
Gibco™ Human FGF-17 Recombinant Protein, PeproTech®
Código de producto. 17830193
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
100 μg
2 x 250 μg
25 μg
250 μg
4 x 250 μg
5 μg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17830193
missing translation for 'mfr': Gibco™ 10027100UG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Recombinant Protein
100-27-1MG will be provided as 4 x 250 μg (100-27-250UG). 100-27-500UG will be provided as 2 x 250 μg (100-27-250UG). Recombinant Human FGF-17 is a 22.7 kDa protein consisting of 195 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
The protein encoded by this gene is a member of the fibroblast growth factor (FGF) family. FGF family members possess broad mitogenic and cell survival activities, and are involved in a variety of biological processes including embryonic development cell growth, morphogenesis, tissue repair, tumor growth and invasion. This gene was shown to be prominently expressed in the cerebellum and cortex. The mouse homolog of this gene was localized to specific sites in the midline structures of the forebrain, the midbrain-hindbrain junction, developing skeleton and developing arteries, which suggests a role in central nervous system, bone and vascular development. This gene was referred to as FGF-13 in reference 2, however, its amino acid sequence and chromosomal localization are identical to FGF17.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tillträdesnummer O60258
För användning med (applikation) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Formulering protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 8822
Molekylvikt (g/mol) 22.7 kDa
Namn Human FGF-17
Kvantitet 100 μg
Källa E. coli
Regulatorisk status RUO
Endotoxinkoncentration <1 EU/ μg
Gene Alias FGF; FGF-13; FGF17; FGF-17; Fibroblast growth factor; Fibroblast growth factor 17; HH20; UNQ161/PRO187
Vanligt namn FGF17
Gensymbol FGF17
Biologisk aktivitet Determined by a cell proliferation assay using Balb/c 3T3 cells. The expected ED50 is ≤ 10 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 1 x 10^5 units/mg
Konjugera Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Sekvens MTQGENHPSP NFNQYVRDQG AMTDQLSRRQ IREYQLYSRT SGKHVQVTGR RISATAEDGN KFAKLIVETD TFGSRVRIKG AESEKYICMN KRGKLIGKPS GKSKDCVFTE IVLENNYTAF QNARHEGWFM AFTRQGRPRQ ASRSRQNQRE AHFIKRLYQG QLPFPNHAEK QKQFEFVGSA PTRRTKRTRR PQPLT
Innehåll och lagring -20°C
Uttryckssystem E. coli
Form Lyophilized
Renhet eller kvalitetsklass ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado