Läs mer
Invitrogen™ Human FGF-21 ELISA Utrustning
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 96
Beskrivning
Human FGF-21 kvantifierar human FGF-21 i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant human FGF-21.
Proteinet som kodas av denna gen är en medlem av fibroblasttillväxtfaktorfamiljen. FGF-familjemedlemmar har breda mitogena aktiviteter och cellöverlevnadsaktiviteter och är involverade i en mängd olika biologiska processer inklusive embryonal utveckling, celltillväxt, morfogenes, vävnadsreparation, tumörtillväxt och invasion. Funktionen av denna tillväxtfaktor har ännu inte fastställts.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | FGF; FGF21; FGF-21; Fibroblasttillväxtfaktor; fibroblasttillväxtfaktor 21; UNQ3115/PRO10196 |
| Analysintervall | 8 till 2 000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 8 pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 26291 |
| Gensymbol | FGF21 |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |