Läs mer
Invitrogen™ Human FGF-21 ELISA Utrustning
Produktkod. p-7219371
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 96
Produktkod. 17174939
Brand: Invitrogen™ EH188RBX5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Human FGF-21 kvantifierar human FGF-21 i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant human FGF-21.
Proteinet som kodas av denna gen är en medlem av fibroblasttillväxtfaktorfamiljen. FGF-familjemedlemmar har breda mitogena aktiviteter och cellöverlevnadsaktiviteter och är involverade i en mängd olika biologiska processer inklusive embryonal utveckling, celltillväxt, morfogenes, vävnadsreparation, tumörtillväxt och invasion. Funktionen av denna tillväxtfaktor har ännu inte fastställts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer FGF; FGF21; FGF-21; Fibroblasttillväxtfaktor; fibroblasttillväxtfaktor 21; UNQ3115/PRO10196
Analysintervall 8 till 2 000 pg/ml
Analyskänslighet 8 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 26291
Gensymbol FGF21
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål FGF21
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter