Läs mer
Invitrogen™ Human FGF-23 ELISA Utrustning
Produktkod. 17134473
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Produktkod. 17134473
Brand: Invitrogen™ EH189RB
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Humant FGF-23 kvantifierar humant FGF-23 i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant human FGF-23.
Proteinet som kodas av denna gen är en medlem av fibroblasttillväxtfaktorfamiljen. FGF-familjemedlemmar har breda mitogena aktiviteter och cellöverlevnadsaktiviteter och är involverade i en mängd olika biologiska processer inklusive embryonal utveckling, celltillväxt, morfogenes, vävnadsreparation, tumörtillväxt och invasion. Produkten av denna gen hämmar den renala tubulära fosfattransporten. Denna gen identifierades av dess mutationer associerade med autosomalt dominant hypofosfatemisk rakitis, en ärftlig fosfatförlustrubbning. Onormalt hög nivå av uttryck av denna gen hittades i onkogen hypofosfatemisk osteomalaci, en fenotypiskt liknande sjukdom orsakad av onormal fosfatmetabolism. Mutationer i denna gen har också visat sig orsaka familjär tumörkalcinos med hyperfosfatemi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tillträdesnummer ADHR; FGF; Fgf23; FGF-23; FGFN; Fibroblasttillväxtfaktor; Fibroblasttillväxtfaktor 23; Fibroblasttillväxtfaktor 23 C-terminal peptid; Fibroblasttillväxtfaktor 23 N-terminal peptid; HPDR2; HYPF; fosfatonin; PHPTC; tumörhärledd hypofosfatemi-inducerande faktor; Tumörhärledd hypofosfatemi-inducerande faktor; UNQ3027/PRO9828
Analysintervall 0,3 till 75 ng/ml
Analyskänslighet 0.3 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 8074
Gensymbol FGF23
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål FGF23
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter