Läs mer
Gibco™ Human FGF-7 (KGF) Recombinant Protein, PeproTech®
Produktkod. 17800873
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
250 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
50µg
Produktkod. 17800873
Brand: Gibco™ 10019100UG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Recombinant Protein
Recombinant Human KGF (FGF-7) is an 18.9 kDa protein consisting of 163 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Plays an important role in the regulation of embryonic development, cell proliferation and cell differentiation. Required for normal branching morphogenesis. Growth factor active on keratinocytes. Possible major paracrine effector of normal epithelial cell proliferation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P21781
För användning med (applikation) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Formulering protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 2252
Molekylvikt (g/mol) 18.9 kDa
Namn Human FGF-7 (KGF)
Kvantitet 100 μg
Källa E. coli
Regulatorisk status RUO
Endotoxinkoncentration <1 EU/ μg
Gene Alias Fgf7; FGF-7; Fibroblast growth factor 7; HBGF-7; Heparin-binding growth factor 7; keratinocyte growth factor; Kgf
Vanligt namn KGF
Gensymbol FGF7
Biologisk aktivitet Determined by a cell proliferation assay using 4 MBr-5 cells. The expected ED50 for this effect is 0.1-15 ng/ml
Konjugera Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Sekvens CNDMTPEQMA TNVNCSSPER HTRSYDYMEG GDIRVRRLFC RTQWYLRIDK RGKVKGTQEM KNNYNIMEIR TVAVGIVAIK GVESEFYLAM NKEGKLYAKK ECNEDCNFKE LILENHYNTY ASAKWTHNGG EMFVALNQKG IPVRGKKTKK EQKTAHFLPM AIT
Innehåll och lagring -20°C
Uttryckssystem E. coli
Form Lyophilized
Renhet eller kvalitetsklass ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.