Learn More
Gibco™ Human FGF-7 (KGF) Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
Recombinant Human KGF (FGF-7) is an 18.9 kDa protein consisting of 163 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Accession Number | P21781 |
| For Use With (Application) | Control, Western Blot Control, Bioactivity |
| Formulation | Protein with no preservative |
| Gene ID (Entrez) | 2252 |
| Molecular Weight (g/mol) | 18.9 kDa |
| Name | Human FGF-7 (KGF) |
| Purification Method | Purified |
| Quantity | 50 μg |
| Source | E. coli |
| Storage Requirements | -20°C |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.