Läs mer
Invitrogen™ Human FGF-basic (FGF-2/bFGF) (154 aa) Recombinant Protein
Beskrivning
Recombinant human FGF-b 154 (FGF-2) is a non-glycosylated protein containing 154 amino acids. Reconstitute using sterile water at 0.1 mg/mL and centrifuge prior to opening vial. Gently pipet solution down the sides of the vial. DO NOT VORTEX sample. Store reconstituted material at -20°C and add 0.1% BSA for additional stability.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P09038 |
| Koncentration | 0.1 mg/mL |
| För användning med (applikation) | Control, Bioactivity |
| Formulering | 10mM sodium phosphate with 75mM NaCl and no preservative; pH 7.5 |
| Gen-ID (Entrez) | 2247 |
| Molekylvikt (g/mol) | 17.3 kDa |
| Namn | Human FGF-basic (FGF-2/bFGF) (154 aa) |
| pH-intervall | 7.5 |
| Reningsmetod | SDS-PAGE |
| Kvantitet | 50 μg |
| Visa mer |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.